Läs mer
Etylcinnamat, 98+%
Produktkod. 11445363
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445363 100 g 100g
11459713 500 g 500g
11469713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12906.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Etylcinnamat används i medicinsk intermediär, som en farmaceutisk mellanprodukt och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etylcinnamat används i medicinsk intermediär, som farmaceutisk
mellanprodukt och i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-36-6
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00009189
InChI-nyckel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC-namn etyl-(E)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cinnamate
Smältpunkt 7°C
Densitet 1.049
Kokpunkt 270°C to 272°C
Flampunkt 135°C (275°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 100 g
Beilstein 1238804
Merck Index 14,2299
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 176.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.