Läs mer
Etylcinnamat, 98+%
Produktkod. 11459713
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459713 500 g 500g
11445363 100 g 100g
11469713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12906.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1361.70 SEK
    1098.65 SEK / 500g
    Save 263.05 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Etylcinnamat används i medicinsk intermediär, som en farmaceutisk mellanprodukt och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etylcinnamat används i medicinsk intermediär, som farmaceutisk
mellanprodukt och i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-36-6
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00009189
InChI-nyckel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC-namn etyl-(E)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Cinnamate
Smältpunkt 7 °C
Densitet 1.049
Kokpunkt 270 °C till 272 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 500 g
Beilstein 1238804
Merck Index 14,2299
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl cinnamate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cinnamate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.