Läs mer
Etylcinnamat, 98 % trans
Produktkod. 10605012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10605012 100 g Glasflaska 100g
10615012 500 g Glasflaska 500g
11994981 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10605012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150531000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-36-6
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.21
InChI-nyckel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC-namn etyl-(E)-3-fenylprop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cinnamate
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Smältpunkt 6,5 °C till 7,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0460g/mL, 1.046
Kokpunkt 271,0 °C
Flampunkt 135 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCO2C2H5
Brytningsindex 1,5580 till 1,5610
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,2299
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 176.21
Procent renhet 98 % trans
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.