Läs mer
Ethyl Cinnamate, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 11428253 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11428253 25 mL Amber glass bottle 25ml
1 options
Produktkod. 11428253 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/1250/04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 103-36-6
Smältpunkt 6.5°C
Färg Yellow
Kokpunkt 271°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C11H12O2
MDL-nummer 9189
Kvantitet 25 mL
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
InChI-nyckel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
LEDER CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 176.215
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
Formel vikt 176.21g/mol
Fysisk form Liquid