Läs mer
Etyl Cinnamate, TRC
Produktkod. 30387307
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30387307 100 g
1 options
Produktkod. 30387307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE903960100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cinnamic acid ethylester
CAS 103-36-6
Molekylformel C11 H12 O2
Kvantitet 100 g
Synonym Ethyl Benzylidene Acetate, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, Cinnamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Ethyl 3-phenylacrylate, Ethyl benzylideneacetate, Ethyl cinnamate, NSC 6773, SemaSORB 9827
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
LEDER CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn etyl (E)-3-fenylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Formel vikt 176.0837