Läs mer
Etylcis-2-amino-1-cyklohexanekarboxylat hydroklorid, 95 %
Produktkod. p-127485 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10781711 1 g Glasflaska 1g
10791711 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10781711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265640010
CAS: 1127-99-7 | C9H17NR2·HCl | 207,7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1127-99-7
Molekylformel C9H17NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 207.7
MDL-nummer MFCD00144280
InChI-nyckel XMQSOBPCWYVZSW-WLYNEOFISA-N
Synonym ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, cis-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, hydrochloride, cis, ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hcl salt, ethyl cis-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl 2s,1r-2-aminocyclohexanecarboxylate, chloride
PubChem CID 2724641
IUPAC-namn etyl-(lR,2S)-2-aminocyklohexan-l-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Smältpunkt 128 °C till 135 °C
Namnnotering 95%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.