Läs mer
Etyl-cis-2-amino-1-cyklopentankarboxylathydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10093690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10093690 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10093690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298392500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142547-15-7 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Smältpunkt 97.0°C to 100.0°C
Namnnotering 99%
CAS 142547-15-7
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C8H16ClNO2
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00800503
Synonym ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, rel-1r,2s-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate hcl, cis-ethyl 2-amino-1-cyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl2-aminocyclopentanecarboxylatehydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochlorid, 1r*,2s*-ethyl 2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI-nyckel RYBMXCZWUCHLJB-UHFFFAOYNA-N
LEDER Cl.CCOC(=O)C1CCCC1N
IUPAC-namn etyl-(lR,2S)-2-aminocyklopentan-l-karboxylat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 193.67
Kvantitet 250 mg
PubChem CID 2725067
Formel vikt 193.67
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.