Läs mer
Etylkumarin-3-karboxylat, 98 %
Produktkod. 11404254
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404254 1 g 1g
11414254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404254 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12553.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1846-76-0 | C12H10O4 | 218,208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1846-76-0
Molekylformel C12H10O4
Molekylvikt (g/mol) 218.208
MDL-nummer MFCD00016964
InChI-nyckel XKHPEMKBJGUYCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl coumarin-3-carboxylate, ethyl 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonylcoumarin, ethyl 3-coumarincarboxylate, 3-carbethoxycoumarin, ethylcoumarin-3-carboxylate, coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester, 1,2-benzopyran-2-one-3-carboxylic acid, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 15800
IUPAC-namn etyl-2-oxokromen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl coumarin-3-carboxylate
Smältpunkt 92°C to 95°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 200147
Formel vikt 218.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.