Läs mer
Ethyl Crotonate, TRC
Produktkod. 30379952
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30379952 10 g
1 options
Produktkod. 30379952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67843510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Crotonate
CAS 623-70-1
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 10 g
Synonym (E)-Crotonic Acid Ethyl Ester, (E)-2-Butenoic Acid Ethyl Ester, (E)-Ethyl but-2-enoate, Ethyl (E)-2-Butenoate, Ethyl (E)-Crotonate, Ethyl trans-2-Butenoate, Ethyl trans-Crotonate, trans-2-Butenoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
LEDER CCOC(=O)\C=C\C
IUPAC-namn ethyl (E)-but-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681