Läs mer
Ethyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate |
| CAS | 65548-02-9 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 O4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O4/c1-2-17-11(14)9(7-12)8-5-3-4-6-10(8)13(15)16/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-cyano-2-(2-nitrophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.21 |
| Formel vikt | 234.0641 |