Läs mer
Etylcyanoacetat, 98+%
Beskrivning
Cyanoacetat är en byggsten för syntesen av heterocykler och används som droger. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter eller oljelösliga kopplingar av filmråmaterial. Det används också som reagens vid syntes av märkt pyrimidin och purin. Det används som en mellanprodukt av finkemikalier som medicin och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cyanoacetat är en byggsten för syntesen av heterocykler och används som läkemedel. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter eller oljelösliga kopplingar av filmråmaterial. Det används också som reagens vid syntes av märkt pyrimidin och purin. Det används som en mellanprodukt av finkemikalier som medicin och färgämnen.
Löslighet
Det är lätt lösligt i vatten. Mestadels löslig i organiska lösningsmedel som kloroform, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Oförenliga material starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl cyanoacetate |
| Smältpunkt | -23 °C |
| Densitet | 1.063 |
| Kokpunkt | 208 °C till 21 °C |
| Flampunkt | 109 °C (228 °F) |
| Odör | Svag |
| Linjär formel | NCCH2CO2CH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.418 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 605871 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethyl cyanoacetate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.