Läs mer
Etylcyanoacetat, 98+%
Produktkod. 11420413
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420413 2500 g 2500g
11410413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11498.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2402.10 SEK
    1948.65 SEK / 2500g
    Save 453.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113,12 g/mol
Cyanoacetat är en byggsten för syntesen av heterocykler och används som droger. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter eller oljelösliga kopplingar av filmråmaterial. Det används också som reagens vid syntes av märkt pyrimidin och purin. Det används som en mellanprodukt av finkemikalier som medicin och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyanoacetat är en byggsten för syntesen av heterocykler och används som läkemedel. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter eller oljelösliga kopplingar av filmråmaterial. Det används också som reagens vid syntes av märkt pyrimidin och purin. Det används som en mellanprodukt av finkemikalier som medicin och färgämnen.
Löslighet
Det är lätt lösligt i vatten. Mestadels löslig i organiska lösningsmedel som kloroform, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Oförenliga material starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-56-6
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00001940
InChI-nyckel ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
IUPAC-namn etyl-2-cyanoacetat
LEDER CCOC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyanoacetate
Smältpunkt -23 °C
Densitet 1.063
Kokpunkt 208 °C till 21 °C
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Odör Svag
Linjär formel NCCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 2500 g
Beilstein 605871
Merck Index 14,3786
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i vatten. Främst löslig i organiska lösningsmedel som kloroform och etylacetat.
Formel vikt 113.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl cyanoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.