Läs mer
Etylcyanoacetat, TRC
Produktkod. 30373097
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30373097 100 g
1 options
Produktkod. 30373097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE905555100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Cyanoacetate
CAS 105-56-6
Molekylformel C5H7NO2
Kvantitet 100 g
Synonym Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844
InChI formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CC#N
IUPAC-namn Etyl 2-cyanoacetat
Molekylvikt (g/mol) 113.11
Formel vikt 113.0477