Läs mer
Ethyl cyanoformate, 99%
Produktkod. 11352777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352777 100 g 100g
11332777 5 g 5g
11342777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15777.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Etylcyanoformiat används som reagens vid framställning av N-substituerad amindinomyrsyra och etyl-4-kinazolin-2-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Etylcyanoformiat används som reagens vid framställning av N
-substituerad amindinomyrsyra och etyl-4-kinazolin-2-karboxylat.
Löslighet Blandbar med
kloroform och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-49-4
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.09
MDL-nummer MFCD00001836
InChI-nyckel MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
PubChem CID 69336
IUPAC-namn etylcyanoformiat
LEDER CCOC(=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyanoformate
Densitet 1.003
Kokpunkt 115°C to 116°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Brytningsindex 1.382
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3275
Beilstein 635955
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vikt 99.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.