Läs mer
Etylcyanoformat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Cyanoformate |
| CAS | 623-49-4 |
| Molekylformel | C4 H5 N O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C#N |
| IUPAC-namn | Etylcyanoformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.09 |
| Formel vikt | 99.032 |