missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl Cyanoglyxylate-2-oxyme Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Cyanoglyxylate-2-oxyme Potassium Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+; |
| Formel vikt | 179.9937 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?