Läs mer
Etylcyklohexankarboxylat, 98+%
Produktkod. 11357765
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357765 25 g 25g
11347765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02622.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 3289-28-9 | C9H16O2 | 156,225 g/mol
Etylcyklohexankarboxylat används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etylcyklohexankarboxylat används som en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3289-28-9
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.225
MDL-nummer MFCD00041734
InChI-nyckel JJOYCHKVKWDMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl cyclohexylformate, ethyl hexahydrobenzoate, cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethoxycarbonylcyclohexane, ethyl cyclohexylcarboxylate, ethyl cyclohexanoate, fema no. 3544, ethyl cyclohexylmethanoate, ethyl cyclohexanocarboxylate
PubChem CID 18686
IUPAC-namn etylcyklohexankarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyclohexanecarboxylate
Densitet 0.936
Kokpunkt 194 °C till 196 °C
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042698
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 156.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.