Läs mer
Ethyl cyclohexylideneacetate, 98%
Produktkod. 11496057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496057 100 g 100g
11476057 5 g 5g
11486057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25073.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1552-92-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Etylcyklohexylidenacetat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylcyklohexylidenacetat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i diklormetan, etylacetat.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1552-92-7
Molekylformel C10H16O2
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00017627,MFCD00963857
InChI-nyckel MCWDXHYYYNGYGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyclohexylideneacetate, acetic acid, cyclohexylidene-, ethyl ester, ethyl 2-cyclohexylidenacetate, cyclohexylideneacetic acid ethyl ester, ethoxycarbonylmethylenecyclohexane, .delta.1,.alpha.-cyclohexaneacetic acid, ethyl ester, acmc-20ahxr, ethylcyclohexylidenacetate, .delta.1, ethyl ester, ethyl2-cyclohexylideneacetate
PubChem CID 73776
IUPAC-namn etyl-2-cyklohexylidenacetat
LEDER CCOC(=O)C=C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyclohexylideneacetate
Kokpunkt 48°C to 49°C (0.02 mmHg)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ethyl acetate.
Formel vikt 168.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.