Läs mer
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006909
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006909 5 g 5g
31000480 25 g 25g
30999904 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31006909 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1056535g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyclopropanecarboxylate
CAS 4606-07-9
Molekylformel C6H10O2
MDL-nummer MFCD00001282
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(C1CC1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Procent renhet 97%