Läs mer
Etylcyklopropankarboxylat, 98 %
Produktkod. 11426676
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426676 100 g 100g
11416676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24870.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 4606-07-9 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Etylcyklopropankarboxylat är ett reagens som används vid tillsats av cyklopropan. Det fungerar som annuleringsreagens för omvandling av aromater till 2-metylindanoner under Friedel-Crafts förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylcyklopropankarboxylat är ett reagens som används vid tillsats av cyklopropan. Det fungerar som annuleringsreagens för omvandling av aromater till 2-metylindanoner under Friedel-Crafts förhållanden.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4606-07-9
MDL-nummer MFCD00001282
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyclopropanecarboxylate
Densitet 0.96
Kokpunkt 133 °C till 134 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Molekylformel C6H10O2
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2039752
Synonym cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
InChI-nyckel LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1CC1
IUPAC-namn etylcyklopropankarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 114.14
PubChem CID 78351
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.