Läs mer
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10284860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10284860 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10284860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118351000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4606-07-9
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00001282
InChI-nyckel LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
PubChem CID 78351
IUPAC-namn ethyl cyclopropanecarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl cyclopropanecarboxylate
Namnnotering 99%
Färg Yellow
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 129°C to 133°C
Flampunkt 18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H10O2
Linjär formel C3H5CO2C2H5
Brytningsindex 1.4190 to 1.421
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 4
Fieser 08,222
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 114.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.