Läs mer
Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Cyclopropylcarboxylate-d4 |
| CAS | 927810-77-3 |
| Molekylformel | C6H6D4O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester-d4, Ethyl Cyclopropanecarboxylate-d4, NSC 60696-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(C(=O)OCC)C1([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vikt | 118.0932 |