Läs mer
Etylcyklopropylkarboxylat, TRC
Produktkod. 30374492
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30374492 100 g
1 options
Produktkod. 30374492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE909050100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Cyclopropylcarboxylate
CAS 4606-07-9
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 100 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1CC1
IUPAC-namn etylcyklopropankarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681