missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl-d3 Chloroformate, TRC

Produktkod. 30353507
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353507 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30353507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC215211100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl-d3 Chloroformate
CAS 70907-86-7
Molekylformel C3 D3 H2 Cl O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Carbonochloridic Acid Ethyl-d3 Ester, Cathyl Chloride, Chloroformic Acid Ethyl-d3 Ester, Chloro Ethyl-d3 Formate, Chlorocarbonic Acid Ethyl-d3 Ester, Ethoxycarbonyl-d3 Chloride, Ethyl-d3 Carbonochloridate, Ethyl-d3 Chloridocarbonate, Ethyl-d3 Chlorocarbonate
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])COC(=O)Cl
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioethyl carbonochloridate
Molekylvikt (g/mol) 111.542
Formel vikt 111.017
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.