Läs mer
Ethyl-d5 4-Aminobenzoate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzocaine-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 1219803-76-5 |
| Molekylformel | C9 D5 H6 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzocaine-d5, Benzocaine-D5 (ethyl-D5), 4-Aminobenzoic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 4-aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6 H,2,10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.22 |
| Formel vikt | 170.11 g/mol |
| Visa mer |