Läs mer
Ethyl-d5 Acrylate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylic Acid Ethyl Ester-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 35717-06-7 |
| Molekylformel | C5 D5 H3 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, ethyl-d5 ester (9 CI), Acrylic acid, ethyl-d5 ester, 2-Propenoic acid ethyl-d5 ester, Acrylic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 Acrylate, Ethyl Acrylate-d5, Acrylic Acid Ethyl Ester-D5 (ethyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i2D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.1466 |
| Formel vikt | 105.0838 g/mol |
| Visa mer |