Läs mer
Ethyl-d5-amine HCl, CDN
Produktkod. 30322409
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322409 1 g -
30312165 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322409 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND00161G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-D5-Amine Hydrochloride
CAS 284474-81-3
Molekylformel C2 D5 H2 N . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Ethylamine-d5 Hydrochloride, Ethyl-d5-amine HCl
InChI formel InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i1D3,2D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 86.58
Formel vikt 86.0659 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity