missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl-D5-Amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-D5-Amine Hydrochloride |
| CAS | 284474-81-3 |
| Molekylformel | C2 D5 H2 N . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethylamine-d5 Hydrochloride, Ethyl-d5-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.58 |
| Formel vikt | 86.0659 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?