missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl-d5 beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl beta-D-glucuronide-D5 |
| CAS | 1135070-98-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H5 H9 O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Ethoxy-d5-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic Acid, Ethyl-d5 beta-D-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.22 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?