missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl-d5 Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-d5 Butyrate |
| CAS | 38447-86-8 |
| Molekylformel | C6 D5 H7 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Butanoic Acid Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester, Butanoic Acid Ethyl-d5 Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.189 |
| Formel vikt | 121.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?