Läs mer
Ethyl-d5 Butyrate, TRC
Produktkod. 30384461
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30384461 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90069325MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-d5 Butyrate
CAS 38447-86-8
Molekylformel C6 D5 H7 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Butanoic Acid Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester, Butanoic Acid Ethyl-d5 Ester
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3,4D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCC
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl butanoate
Molekylvikt (g/mol) 121.189
Formel vikt 121.115
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.