Läs mer
Ethyl-d5 Carbamate, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Urethane-d5 |
| CAS | 73962-07-9 |
| Molekylformel | C3 2H5 H2 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.12 |
| Formel vikt | 94.0791 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |