Läs mer
Etyl-d5 karbamat, CDN
Produktkod. 30319965
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30319965 0.1 g 0.1g
30314941 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319965 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54040.1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urethane-d5
CAS 73962-07-9
Molekylformel C3 2H5 H2 N O2
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeutioetylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 94.12
Formel vikt 94,0791 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet