Läs mer
Ethyl-d5 Methanesulfonate, CDN
Produktkod. 30323668
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323668 0.1 g 0.1g
30312739 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323668 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND70610.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-D5 Methanesulfonate
CAS 1219795-44-4
Molekylformel C3 D5 H3 O3 S
Kvantitet 0.1 g
Synonym Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol, 1-methanesulfonate (ACI), Pentadeuterioethyl methanesulfonate, Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1-methanesulfonate, Ethyl-d5 Methanesulfonate, Ethyl Methanesulfonate-d5, Ethyl-D5 Methanesulfonate, Ethyl-d5 mesylate
InChI formel InChI=1 S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3/i1D3,3D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)C
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 129.1896
Formel vikt 129.0508 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity