Läs mer
Ethyl-d5 Paraben, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-D5 Paraben |
| CAS | 126070-21-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H5D5O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl-d5 ester (9CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 4-hydroxybenzoate, Ethyl-d5 p-hydroxybenzoate, Ethyl-d5 parahydroxybenzoate, Ethyl parahydroxybenzoate-D5 (ethyl-D5), Ethylparaben-d5, Ethyl paraben-d5, Ethyl-d5 paraben, p-Hydroxybenzoic acid ethyl-d5 ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.2 |
| Procent renhet | >95 |