Läs mer
(Etyl-d5) triphenylfosfhoniumbromid, TRC
Produktkod. 30384593
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384593 250 mg
30382869 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE931952250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 875477-12-6
Molekylformel C20H15D5BrP
Molekylvikt (g/mol) 376.28
Synonym Ethyl-d5-triphenylphosphonium Bromide, Triphenylethyl-d5-phosphonium Bromide, TEP-d5
IUPAC-namn (etyl-d5) triphenylfosfoniumbromid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Ethyl-d5)triphenylphosphonium Bromide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2;
Formel vikt 375.08