Läs mer
Ethyl decanoate, 99%
Produktkod. 11473404
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473404 100 g 100g
11483404 500 g 500g
11493404 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10657.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-38-3
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.322
MDL-nummer MFCD00009581
InChI-nyckel RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC-namn etyldekanoat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl decanoate
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.862
Kokpunkt 250°C to 252°C
Flampunkt 102°C (216°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 100 g
Beilstein 1762128
Merck Index 14,3776
Formel vikt 200.32
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.