Läs mer
Ethyl diacetoacetate, 97%
Produktkod. 11440691
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440691 50 g 50g
11430691 10 g 10g
11450691 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440691 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20149.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 603-69-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Etyldiacetoacetat används vid framställning av 3-acetyl-6-klor-7-hydroxi-4-metylkumarin. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyldiacetoacetat används vid framställning av 3-acetyl-6-klor-7-hydroxi-4-metylkumarin. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-69-0
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00009864
InChI-nyckel YMCDYRGMTRCAPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79063
IUPAC-namn etyl-2-acetyl-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl diacetoacetate
Densitet 1.104
Kokpunkt 104°C to 105°C (17 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 50 g
Beilstein 775014
Synonym ethyl diacetoacetate, ethyl 2-acetylacetoacetate, butanoic acid, 2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylacetylacetone, ethyl diacetylacetate, ethyl diacetyl acetate, ethyl diaceto acetate, 2-acetyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, butanoic acid,2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyldiacetoacetate
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.