missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl Diazoacetate (>90%), TRC

Produktkod. 30372814
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372814 10 g
30378635 5 g
30372400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91560010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 623-73-4
Molekylformel C4H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Synonym 2-Diazo-1-ethoxyethanone, DAAE, Diazoacetic Acid Ethyl Ester, Diazoacetic Ester, Ethoxycarbonyldiazomethane, Ethyl 2-Diazoacetate, Ethyl 2-Diazoethanoate, Ethyl Diazoacetate, NSC 79147, 2-Diazoacetic Acid Ethyl Ester
LEDER CCOC(=O)C=[N+]=[N-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Diazoacetate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Formel vikt 114.0429
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.