Läs mer
Ethyl Diazoacetate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Diazoacetate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 114.0429 |