Läs mer
Etyldibromoacetat, 96 %
Produktkod. 11470807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470807 5 g 5g
11480807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23209.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-33-4 | C4H6Br2O2 | 245,898 g/mol
Etyldibromacetat kan användas för att framställa difenoxiättiksyraetylester. Det används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyldibromacetat kan användas för att framställa difenoxiättiksyraetylester. Det används i organisk syntes.
Löslighet Löslig i hexan, eter, CH2Cl2, aceton
, EtOAc, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-33-4
Molekylformel C4H6Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 245.898
MDL-nummer MFCD00041718
InChI-nyckel NIJGVVHCUXNSLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dibromoacetate, acetic acid, dibromo-, ethyl ester, dibromoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2,2-dibromo-, ethyl ester, ethyldibromoacetate, ethyl dibromo acetate, acmc-20akxm, aceticacid,dibromo-,ethylester, dibromoacetic acid ethyl ester, dibromo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 69237
IUPAC-namn etyl-2,2-dibromacetat
LEDER CCOC(=O)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl dibromoacetate
Densitet 1.902
Kokpunkt 76°C to 78°C (12 mmHg)
Linjär formel Br2CHCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol.
Formel vikt 245.9
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.