Läs mer
Ethyl dibromofluoroacetate, 97%
Produktkod. 11399195
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399195 5 g 5g
11309205 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16491.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 565-53-7 | C4H5Br2FO2 | 263.89 g/mol
Etyldibromfluoracetat är ett reagens som används vid framställning av fluorerade molekyler i organisk syntes. Det är involverat i reaktionen av Reformatsky-typ för att framställa syn-alfa-bromo-alfa-fluoro-beta-laktamer genom att använda dietylzink. Det används också för att framställa 2-fluoraziridin-2-karboxylater genom reaktion med iminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyldibromofluoroacetat är ett reagens som används vid framställning av fluorerade molekyler i organisk syntes. Det är involverat i reaktionen av Reformatsky-typ för att framställa syn-alfa-bromo-alfa-fluoro-beta-laktamer genom att använda dietylzink. Det används också för att framställa 2-fluoraziridin-2-karboxylater genom reaktion med iminer.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-53-7
Molekylformel C4H5Br2FO2
Molekylvikt (g/mol) 263.89
MDL-nummer MFCD00042068
InChI-nyckel COYRDMUQLSIAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dibromofluoroacetate, dibromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyldibromofluoroacetate, 2,2-dibromo-1-ethoxy-2-fluoroethan-1-one, acmc-1aqw2, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoracetate, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoro-acetate
PubChem CID 2737168
IUPAC-namn etyl-2,2-dibrom-2-fluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl dibromofluoroacetate
Densitet 1.894
Kokpunkt 82°C (33 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel Br2CFCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.4635
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1762048
Löslighetsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 263.89
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.