missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl Dichlorofluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Dichlorofluoroacetate |
| CAS | 383-61-9 |
| Molekylformel | C4H5Cl2FO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl2FO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(F)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2-dichloro-2-fluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.99 |
| Formel vikt | 173.9651 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?