Läs mer
Ethyl diethoxyacetate, 97+%
Produktkod. 11390014
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390014 100 g 100g
11380014 25 g 25g
11300024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11390014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00390.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Etyldietoxiacetat används vid framställning av en fettsyraanalog innehållande DTS 12,13-dioxotetradekansyra-di(N-metyl-tiosemikarbazon) (FA-DTS). Det används för syntes av heterocykliska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyldietoxiacetat används vid framställning av en fettsyraanalog innehållande DTS 12,13-dioxotetradekansyra-di(N-metyl-tiosemikarbazon) (FA-DTS). Det används för syntes av heterocykliska föreningar.
Löslighet
Löslig i diklormetan, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6065-82-3
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.212
MDL-nummer MFCD00009231
InChI-nyckel XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
IUPAC-namn etyl-2,2-dietoxiacetat
LEDER CCOC(C(=O)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl diethoxyacetate
Densitet 0.988
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 100 g
Beilstein 878579
Löslighetsinformation Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol.
Formel vikt 176.21
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.