Läs mer
Ethyl diethoxyacetate, 98%
Produktkod. 10137303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10137303 25 g 25g
10367280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156070250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6065-82-3
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00009231
InChI-nyckel XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
IUPAC-namn etyl-2,2-dietoxiacetat
LEDER CCOC(C(=O)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl diethoxyacetate
Densitet 0.9890g/mL, 0.989
Kokpunkt 198°C to 200°C (761.0 mmHg)
Flampunkt 85°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2CHCO2C2H5
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 601
Fieser 06,253
Formel vikt 176.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.