Läs mer
Ethyl difluoroacetate, 98%
Produktkod. 11443534
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443534 5 g 5g
11453534 25 g 25g
11463534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11215.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Etyldifluoracetat används i farmaceutiska mellanprodukter, akryliseringsoxidation och halogeneringsreaktion av katalysator. Även etyldifluoracetat används vid framställning av pyrrazolo-pyrimidinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyldifluoracetat används i farmaceutiska intermediärer, akryliseringsoxidation och halogeneringsreaktion av katalysator. Även etyldifluoracetat används vid framställning av pyrrazolo-pyrimidinderivat.
Löslighet Något
löslig i vatten
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 454-31-9
Molekylformel C4H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.087
MDL-nummer MFCD00013578
InChI-nyckel GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
PubChem CID 9961
IUPAC-namn etyl-2,2-difluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)F
Spécification
Kemiskt namn eller material Ethyl difluoroacetate
Densitet 1.242
Kokpunkt 98°C to 99°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Brytningsindex 1.3475
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1748597
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 124.09
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.