Läs mer
Etyldifluoracetat, 98 %
Produktkod. 11463534
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463534 100 g 100g
11443534 5 g 5g
11453534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11215.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124,087 g/mol
Etyldifluoracetat används i farmaceutiska mellanprodukter, akryliseringsoxidation och halogeneringsreaktion av katalysator. Även etyldifluoracetat används vid framställning av pyrrazolo-pyrimidinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyldifluoracetat används i farmaceutiska intermediärer, akryliseringsoxidation och halogeneringsreaktion av katalysator. Även etyldifluoracetat används vid framställning av pyrrazolo-pyrimidinderivat.
Löslighet Något
löslig i vatten
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 454-31-9
Molekylformel C4H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.087
MDL-nummer MFCD00013578
InChI-nyckel GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
PubChem CID 9961
IUPAC-namn etyl-2,2-difluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl difluoroacetate
Densitet 1.242
Kokpunkt 98 °C till 99 °C
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.3475
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1748597
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 124.09
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.