Läs mer
Etyldifluoracetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Difluoroacetate |
| CAS | 454-31-9 |
| Molekylformel | C4H6F2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.09 |
| Formel vikt | 124.0336 |