Läs mer
Ethyl Dihydrogen Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 1623-14-9 |
| Molekylformel | C2 H7 O4 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl Dihydrogen Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O4P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5) |
| LEDER | CCOP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | ethyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.048 |
| Formel vikt | 126.008 |