Läs mer
Etyldimetylpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440198
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440198 5 g 5g
15450198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53413.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Etyldimetylpyruvat används som en allylhalogenidreaktant i närvaro av indium för att frigöra hydroxiomättade karbonylföreningar. Det användes också vid syntesen av (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyklohexyl-4-hydroxi-2-isopropylhexansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyldimetylpyruvat används som en allylhalogenidreaktant i närvaro av indium för att frigöra hydroxiomättade karbonylföreningar. Det användes också vid syntesen av (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyklohexyl-4-hydroxi-2-isopropylhexansyra.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20201-24-5
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00009122
InChI-nyckel CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
IUPAC-namn etyl-3-metyl-2-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl dimethylpyruvate
Densitet 0.989
Kokpunkt 62°C (11 mmHg)
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1756668
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.